88930
Thionin acetate salt
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
Sinonimo/i:
3,7-Diamino-5-phenothiazinium acetate, Lauth’s violet
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy (Bact., Bot., Hist.)
Forma fisica
powder
tecniche
titration: suitable
Stringa SMILE
CC([O-])=O.Nc1ccc2nc3ccc(N)cc3[s+]c2c1
InChI
1S/C12H10N3S.C2H4O2/c13-7-1-3-9-11(5-7)16-12-6-8(14)2-4-10(12)15-9;1-2(3)4/h1-6H,13-14H2;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
OWXBIRAFHWASMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3