Documenti fondamentali
88815
Sigma-Aldrich
22,23-Dihydroergocalciferol
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
(3β,5Z,7E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19)-trien-3-ol, 22,23-Dihydrovitamin D2, 22-Dihydroergocalciferol, Vitamin D4
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H46O
Numero CAS:
Peso molecolare:
398.66
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.79
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H](C)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H46O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-11,14-18H2,1-3,5-6H3/b23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
DIPPFEXMRDPFBK-JPWDPSJFSA-N
Descrizione generale
22,23-Dihydroergocalciferol, also known as vitamin D4, is derived from fungi such as yeast. It is synthesized from the precursor ergosta-5,7-dienol (22,23-dihydroergosterol).[1]
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Vitamin D4 in mushrooms
Phillips KM, et al.
PLoS ONE, 7(8), e40702-e40702 (2012)