Vai a
43659
Glucosylsphingosine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(2S,3R,4E)-2-Amino-3-hydroxy-4-octadecen-1-yl β-D-glucopyranoside, 1-β-D-Glucosylsphingosine, Glucosyl-C18-sphingosine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H47NO7
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.63
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
Beilstein/REAXYS Number:
4333674
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20?,21+,22+,23?,24+/m0/s1
InChI key
HHJTWTPUPVQKNA-JLRUQHRASA-N
Biochem/physiol Actions
Glucosylsphingosine is a cytotoxic compound. Accumulation of glucosylsphingosine in brain and other tissues occurs in patients with Gaucher disease, which is an inherited deficiency of lysosomal glucocerebrosidase, which converts glucosylsphingosine to glucose and sphingosine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
860535PSML0311567735
description
≥98.0% (TLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥98% (HPLC)
description
SPC is the deacylated derivative of sphingomyelin known to accumulate in neuropathic Niemann-Pick disease type A.
assay
≥98.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
powder
form
powder
form
film
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
lipid type
sphingolipids
lipid type
sphingolipids
lipid type
-
lipid type
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)