84071
Ruthenium Red
for microscopy, ≥85% (calc. on dry substance, AT)
Sinonimo/i:
Ammoniated ruthenium oxychloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Saggio
≥85% (calc. on dry substance, AT)
Impurezze
~5% water
Stringa SMILE
N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru++]O[Ru++]O[Ru++]
InChI
1S/6ClH.14H3N.2O.3Ru/h6*1H;14*1H3;;;;;/q;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;3*+2/p-6
ZXYSDUPLHOJIOR-UHFFFAOYSA-H
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2