Documenti fondamentali
81855
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.1M – TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.1M – Magnesium sulfate 0.4M solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 47/Kit-No 73513
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Stato
liquid
pH
8.5±0.2 ( in neat)
Densità
1.06 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)