Documenti fondamentali
76455
Sigma-Aldrich
(R)-Sodium 2,3-dihydroxyisovalerate hydrate
≥95.0% (CE)
Sinonimo/i:
(R)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutanoic acid sodium salt, D(−)-α,β-Dihydroxyisovaleric acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9O4Na · xH2O
Peso molecolare:
156.11 (anhydrous basis)
Beilstein:
1722372
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95.0% (CE)
Stato
powder
Purezza ottica
enantiomeric excess: ≥98.0%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Na+].CC(C)(O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H10O4.Na.H2O/c1-5(2,9)3(6)4(7)8;;/h3,6,9H,1-2H3,(H,7,8);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
KGRRZNPTTZIUMS-QTNFYWBSSA-M
Azioni biochim/fisiol
Important metabolite of branched chain amino acid pathways.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jin Hwan Park et al.
Biotechnology and bioengineering, 108(4), 934-946 (2011-03-16)
We have previously reported the development of a 100% genetically defined engineered Escherichia coli strain capable of producing L-valine from glucose with a high yield of 0.38 g L-valine per gram glucose (0.58 mol L-valine per mol glucose) by batch culture. Here
Regulatory analysis of amino acid synthesis pathway in Escherichia coli: aspartate family.
Jin, J. H., et al.
Enz. Microbiol. Technol., 35, 694-706 (2004)