Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 253.00 |
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D -73±2°, c = 1.5% in 1 M NaOH
impurities
≤6.0% water
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
InChI key
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (HPLC) | description BioReagent, suitable for cell culture | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ≥98% |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| impurities ≤6.0% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| optical activity [α]20/D -73±2°, c = 1.5% in 1 M NaOH | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) | mp 250 °C (dec.) (lit.) |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥98% | assay - | assay ≥98% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanosine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?