PHR2411
Guanosine
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
Guanosine, 9-(β-D-Ribofuranosyl)guanine, Guanine-9-β-D-ribofuranoside
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Descrizione
API family: adenosine
Famiglia di API
adenosine
Forma fisica
solid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
Punto di fusione
250 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
[H]O[H].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H13N5O5/c11-10-13-7-4(8(19)14-10)12-2-15(7)9-6(18)5(17)3(1-16)20-9/h2-3,5-6,9,16-18H,1H2,(H3,11,13,14,19)/t3-,5-,6-,9-/m1/s1
NYHBQMYGNKIUIF-UUOKFMHZSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for LC-MSMostra di piùIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.