74781
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Magenta-Glc, Magenta™ glucoside
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
powder or crystals
Solubilità
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless to very faint blue
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-6-1-5-8(2-7(6)16)17-3-9(5)22-14-13(21)12(20)11(19)10(4-18)23-14/h1-3,10-14,17-21H,4H2/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
CHRVKCMQIZYLNM-RKQHYHRCSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?