Documenti fondamentali
72713
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
≥97.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-β2-Homoalanine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.26
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (TLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
Stringa SMILE
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)