Documenti
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propionic acid
≥96% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-3-Amino-2-(hydroxymethyl)propanoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
119.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥96% (TLC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
Composizione
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3