71770
4-nitrofenil fosfato
≥97.0% (NT)
Sinonimo/i:
4-nitrofenil fosfato disodico, p--nitrofenil fosfato, di-sodio 4-nitrofenil fosfato, pNPP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (NT)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤0.01% free nitrophenol
Solubilità
H2O: 25 mg/mL at 20 °C, clear, yellow-green
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3