Vai a
71402
Sodio citrato tribasico
BioUltra, Molecular Biology
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 35.50
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 55.70
1 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 171.00
5 kg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 789.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.10
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-675-3
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
CHF 35.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
product line
BioUltra
form
crystals
technique(s)
precipitation assay: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected, 11-13% Water (Karl Fischer)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
(1) 3.138, (2) 4.76, (3) 6.40
mp
>300 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, NH4+: ≤10 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Application
  • Determination of Mycotoxins in Brown Rice Using QuEChERS Sample Preparation and UHPLC-MS-MS.: Sodium citrate tribasic dihydrate is used in the QuEChERS method to extract mycotoxins from rice. This research improves food safety by providing a reliable method for detecting harmful mycotoxins in food products (Jettanajit & Nhujak, 2016).
Other Notes
Buffer component in the preparation of total ribosomal RNA from E. coli.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
10644771406S4641
description
BioUltra, Molecular Biology
description
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS, E 331
description
purum p.a., ≥99.0% (NT)
description
ACS reagent, ≥99.0%
technique(s)
precipitation assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
product line
BioUltra
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
form
crystals
form
solid
form
crystals
form
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 29.4 g/L at 20 °C (completely)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio citrato tribasico
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf