71406
Sodio citrato tribasico
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Acido citrico, Trisodio citrato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum p.a.
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (NT)
Forma fisica
crystals
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Stringa SMILE
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?