69125
Resorufin methyl ether
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
7-Methoxy-3H-phenoxazin-3-one, Methoxyresorufin, O7-Methylresorufin
About This Item
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
crystals
Punto di fusione
≥220 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble
DMSO: soluble
alcohols: soluble
Fluorescenza
λex 571 nm; λem 585 nm in dealkylase(lit.)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2N=C3C=CC(=O)C=C3Oc2c1
InChI
1S/C13H9NO3/c1-16-9-3-5-11-13(7-9)17-12-6-8(15)2-4-10(12)14-11/h2-7H,1H3
KNYYMGDYROYBRE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?