Merck
90101
Ampliflu™ Red
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.24
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352108
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mol wt
257.24 g/mol
concentration
90-100 % (w/w) (Ampliflu Red)
technique(s)
protein detection: suitable
color
slightly brown-red, white to slightly brown
solubility
water: slightly soluble at 20 °C
fluorescence
λex 571 nm; λem 585 nm in DMSO
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1c2ccc(O)cc2Oc3cc(O)ccc13
InChI
1S/C14H11NO4/c1-8(16)15-11-4-2-9(17)6-13(11)19-14-7-10(18)3-5-12(14)15/h2-7,17-18H,1H3
InChI key
PKYCWFICOKSIHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ampliflu™ Red has been used to study mitochondrial abnormalities and oxidative stress related to Parkinson’s Disease. Ampliflu™ Red assay was suitable as an alternative indicator assay for detecting the inhibition of hTPO (human thyroid peroxidase) activity. Phospholipase D, an essential cellular process ingredient, used Ampliflu™ Red (10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine) to determine its activity.Ampliflu™ Red is used for the following applications:
  • Quantification of inflammatory mediators
  • Determination of free and esterified cholesterol contents
  • Evaluation of compounds as substrates for GABA-AT compounds
Legal Information
Ampliflu is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)