Documenti fondamentali
68617
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H16FNO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
413.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Saggio
≥90% (HPLC)
Stato
powder
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate has been used in the chemiluminescence reaction for the quantification of hydrogen peroxide.
Azioni biochim/fisiol
10-methyl-9-(phenoxycarbonyl) acridinium fluorosulfonate (PMAC) has the ability to produce chemiluminescence under neutral conditions.
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Altre note
Acridinium ester for chemiluminescent immunoassay
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
M. Kawaguchi and N. Suzuki et al.
Proc. 9th Int. Symp. Biolumin. Chemilumin., 481-481 (1997)
Development of a highly sensitive chemiluminescent assay for hydrogen peroxide under neutral conditions using acridinium ester and its application to an enzyme immunoassay
Arakawa H, et al.
Luminescence, 29(4), 374-377 (2014)
Extracellular hydrogen peroxide measurements using a flow injection system in combination with microdialysis probes-Potential and challenges
Mosshammer M, et al.
Free Radicals in Biology, 29(4), 374-377 (2018)
Articoli
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.