68226
Iris 7-WS NHS ester
Sinonimo/i:
2-{2-{2-{4-[4-(2,5-Dioxopyrrolidinyloxycarbonyl)butyrylamino]phenoxy}-3-{2-[1-(hex-5-ynyl)-1,3-dihydro-3,3-dimethyl-5-sulfoindol-2-ylidene]ethylidene}cyclohex-1-enyl}vinyl}-1-(hex-5-ynyl)-3,3-dimethyl-3H-indolium-5-sulfonate monopotassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex 777 nm; λem 796 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[K+].CC1(C)/C(=C\C=C2/CCCC(\C=C\C3=[N+](CCCCC#C)c4ccc(cc4C3(C)C)S([O-])(=O)=O)=C2Oc5ccc(NC(=O)CCCC(=O)ON6C(=O)CCC6=O)cc5)N(CCCCC#C)c7ccc(cc17)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C57H62N4O12S2.K/c1-7-9-11-13-35-59-47-29-27-43(74(66,67)68)37-45(47)56(3,4)49(59)31-21-39-17-15-18-40(22-32-50-57(5,6)46-38-44(75(69,70)71)28-30-48(46)60(50)36-14-12-10-8-2)55(39)72-42-25-23-41(24-26-42)58-51(62)19-16-20-54(65)73-61-52(63)33-34-53(61)64;/h1-2,21-32,37-38H,9-20,33-36H2,3-6H3,(H2-,58,62,66,67,68,69,70,71);/q;+1/p-1
SWDBNKZTXOZKMG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Principio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)