Documenti
67627
Sigma-Aldrich
Sodium chloride 20 mM – HEPES Buffer pH 7.0; 50 mM – tert-Butanol 40% solution
Sinonimo/i:
Crystallization solution 23/Kit-No 18839
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
pH
7.0±0.2 ( in neat)
Densità
1.37 g/mL at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
HEPES ≥99.0% (titration)
Sigma-Aldrich
H7006
HEPES
HEPES ≥99.5% (titration)
Sigma-Aldrich
H3375
HEPES