Vai a
83264
HEPES solution
1 M in H₂O, liquid
Sinonimo/i:
HEPES, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 121.00
500 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 455.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12161700
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
MDL number:
CHF 121.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Soluzione tampone HEPES, 1 M in H2O
form
liquid
Quality Segment
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.5±0.5
useful pH range
6.8-8.2
density
1.07 g/mL at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN1CCN(CCS(=O)(O)=O)CC1
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
L′HEPES viene descritto come uno dei migliori tamponi universali disponibili per la ricerca in campo biologico. A pH biologici la molecola è zwitterionica; è efficace come tampone in un intervallo di pH compreso tra 6,8 e 8,2. L′HEPES trova impiego in un'ampia gamma di applicazioni, inclusa le colture di tessuti. È comunemente usato per tamponare i terreni per coltura cellulare esposti all′aria. L′HEPES è utilizzato in esperimenti in vitro sul Mg.
Application
L′ HEPES trova impiego:
  • Come componente del terreno SAPI per la produzione di una coltura dell′inoculo di S. Typhymurium
  • Per preparare il terreno di differenziazione per le cellule PC12. È anche un componente del terreno di coltura RPMI.
  • Come componente del tampone di dissezione per la produzione di una coltura di neuroni corticali di ratto
  • Insieme a MgCl2, KCl e spermina in tampone isotonico nel metodo mGRASP per rilevare sinapsi di mammifero
  • Come componente dell′acqua per acquario di Danieu usata nella preparazione del gel di agarosio
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H3537H0887H0887
HEPES BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
Sigma-Aldrich
H3537
HEPES
HEPES 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES
HEPES 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES
description
1 M in H2O
description
BioPerformance Certified, 1 M, suitable for cell culture, 0.2 μm filtered
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
description
1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
concentration
1 M in H2O, 238 g/L HEPES in H2O
concentration
1 M
concentration
1 M
concentration
1 M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
advanced drug delivery
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.1 g/cm3
density
1.1 g/cm3
pH
5.5±0.5
pH
5.0-6.0
pH
7.0-7.6
pH
7.0-7.6
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Soluzione tampone HEPES
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. How can the pH be raised from 5.5 to 8.3?
    1 answer
    1. To increase the pH from 5.5 to 8.3, you can use 0.1 M NaOH.
      Helpful?
  4. 해당 HEPES buffer solution 에 HEPES 분자 외에 다른 salt 들 (ex. Na, K 등) 은 없는 상태인가요? 단순히 물에 HEPES 분자가 풀려있는 상황인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. This product is comprised only of HEPES in water. There are no other salts or additives present in the material.