59891
N-Acetyl-DL-β-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Hydrocinnamic acid, (±)-3-(Acetylamino)-3-phenylpropionic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(=O)NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H13NO3/c1-8(13)12-10(7-11(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
HTWAFOFDKZAKQP-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)