59847
Potassium hydroxycitrate tribasic monohydrate
≥95.0%
Sinonimo/i:
Hydroxycitric acid tripotassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥95.0%
95.0-105.0% (T)
Stato
solid
Composizione
potassium, 32.7-36.2%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[K+].OC(C([O-])=O)C(O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O8.3K/c7-2(8)1-6(14,5(12)13)3(9)4(10)11;;;/h3,9,14H,1H2,(H,7,8)(H,10,11)(H,12,13);;;/q;3*+1/p-3
VYYWVGGAJXBBCA-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)