44292
(+)-Garcinia acid
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Hydroxycitric acid lactone, (2S,3S)-3-Hydroxy-5-oxotetrahydrofuran-2,3-dicarboxylic acid, Garcinia lactone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)[C@H]1OC(=O)C[C@@]1(O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O7/c7-2-1-6(12,5(10)11)3(13-2)4(8)9/h3,12H,1H2,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,6+/m1/s1
PFHZIWAVXDSFTB-CVYQJGLWSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?