56968
Sparfloxacin
≥98.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-Amino-1-cyclohexyl-7-(cis-3,5-dimethylpiperazino)-6,8-difluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to light yellow
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
mycoplasma
Modalità d’azione
enzyme | inhibits
Stringa SMILE
C[C@H]1CN(C[C@@H](C)N1)c2c(F)c(N)c3C(=O)C(=CN(C4CC4)c3c2F)C(O)=O
InChI
1S/C19H22F2N4O3/c1-8-5-24(6-9(2)23-8)17-13(20)15(22)12-16(14(17)21)25(10-3-4-10)7-11(18(12)26)19(27)28/h7-10,23H,3-6,22H2,1-2H3,(H,27,28)/t8-,9+
DZZWHBIBMUVIIW-DTORHVGOSA-N
Informazioni sul gene
human ... KCNH1(3756) , TOP2A(7153)
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2