Documenti fondamentali
55861
Sigma-Aldrich
Micro particles based on polystyrene, streptavidin-modified, superparamagnetic, orange fluorescent
5 μm particle size, std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Sinonimo/i:
PS-MAGFluoOrange_SA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Descrizione
size: 5μm
Composizione
iron oxide, ≥20%
Concentrazione
0.1% (solid)
Dimensione particelle
5 μm std dev ≤0.2 μm, coeff var 3.0%
Densità
1.3-2.3 g/cm3 (particle specific gravity)
Fluorescenza
λex 525 nm; λem 554 nm
Temperatura di conservazione
2-8°C
Componenti
Particle composition
Polystyrene
Iron oxide
Streptavidin modified
FluoOrange fluorescent dye
Risultati analitici
Binding capacity for FITC-Biotin: >500 pmol/mg
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
410.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
210 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)