Documenti fondamentali
52895
Sigma-Aldrich
1,2,3-Hexanetriol
BioXtra, ≥98.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH(OH)CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.17
Beilstein:
1736286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome Commerciale
BioXtra
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
66-69 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
CCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c1-2-3-5(8)6(9)4-7/h5-9H,2-4H2,1H3
XYXCXCJKZRDVPU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Protein crystalization reagent
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
John Anthony Garza et al.
Frontiers in immunology, 8, 1234-1234 (2017-10-19)
Marburg virus (MARV) is a highly lethal hemorrhagic fever virus that is increasingly re-emerging in Africa, has been imported to both Europe and the US, and is also a Tier 1 bioterror threat. As a negative sense RNA virus, MARV