51845
1,2,3-Heptanetriol
high melting isomer, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1,2,3-Trihydroxyheptane, Heptane-1,2,3-triol
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
79-81 °C
Stringa SMILE
CCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C7H16O3/c1-2-3-4-6(9)7(10)5-8/h6-10H,2-5H2,1H3
HXYCHJFUBNTKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?