Documenti fondamentali
260320
Sigma-Aldrich
1,2-Decanediol
98%
Scegli un formato
50 G
CHF 93.30
CHF 93.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 93.30
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 93.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
255 °C (lit.)
Punto di fusione
48-50 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel