340928
1,4-Anhydroerythritol
95%
Sinonimo/i:
(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol, Erythritol-1,4-anhydride, cis-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, cis-Tetrahydrofuran-3,4-diol, meso-3,4-Dihydroxytetrahydrofuran, rel-(3R,4S)-Tetrahydro-3,4-furandiol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.477 (lit.)
Densità
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O[C@H]1COC[C@H]1O
InChI
1S/C4H8O3/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-6H,1-2H2/t3-,4+
SSYDTHANSGMJTP-ZXZARUISSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves