483R-1
p40 (ZR8) Rabbit Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ZR8
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (483R-14)
vial of 0.1 mL concentrate, Research Use Only (483R-14-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (483R-15)
vial of 1.0 mL concentrate (483R-16)
vial of 1.0 mL concentrate, Research Use Only (483R-16-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, Research Use Only (483R-17-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-17)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use (483R-10)
vial of 25.0 mL pre-dilute, ready-to-use, Research Use Only (483R-10-RUO)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use (483R-18)
vial of 7.0 mL pre-dilute, ready to use, Research Use Only (483R-18-RUO)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable (1:100-1:200 (concentrated))
Isotipo
IgG
Controllo
lung (squamous cell carcinoma), prostate, urothelial carcinoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
nuclear
Categorie correlate
Descrizione generale
Qualità
- United States - IVD
- Canada - RUO
- European Union - IVD
- Japan - RUO
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)