481M-9
PAX-7 (MRQ-69) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
500
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MRQ-69, monoclonal
Descrizione
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
vial of 0.1 mL concentrate (481M-94)
vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (481M-94-RUO)
vial of 0.5 mL concentrate (481M-95)
vial of 1.0 mL concentrate (481M-96)
vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (481M-96-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (481M-97-RUO)
vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (481M-97)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (481M-98)
vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (481M-98-RUO)
Produttore/marchio commerciale
Cell Marque®
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:200 (concentrated)
Isotipo
IgG
Controllo
Ewing’s sarcoma, rhabdomyosarcoma
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Visualizzazione
nuclear
Descrizione generale
Qualità
Canada - RUO
European Union - IVD
Japan - RUO
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)