AMAB91695
Monoclonal Anti-OTP antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL11222, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
CL11222, monoclonal
Nome Commerciale
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
Isotipo
IgG1
N° accesso Ensembl | uomo
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... OTP(23440)
Immunogeno
Stato fisico
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1