46125
8-Ethoxy-N,N,N′,N′,N″,N″-hexamethylpyrene-1,3,6-trisulfonamide
suitable for fluorescence, ~85% (TLC)
Sinonimo/i:
8-Ethoxypyrene-1,3,6-tris(dimethylsulfonamide)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
~85% (TLC)
Forma fisica
solid
Solubilità
DMSO: soluble
Fluorescenza
λex 380 nm; λem 468 nm in DMSO
λex 380 nm; λem 520 nm (Reaction product)
Compatibilità
suitable for fluorescence
Stringa SMILE
CCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C)S(=O)(=O)N(C)C
InChI
1S/C24H29N3O7S3/c1-8-34-19-13-20(35(28,29)25(2)3)16-11-12-18-22(37(32,33)27(6)7)14-21(36(30,31)26(4)5)17-10-9-15(19)23(16)24(17)18/h9-14H,8H2,1-7H3
ZZBMLCMOOSUCTA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3