Documenti fondamentali
42460
Supelco
Meranzin
analytical standard
Sinonimo/i:
(−)-Meranzin, 8-[[(2S)-3,3-Dimethyl-2-oxiranyl]methyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H16O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Attività ottica
[α]/D -48.0 to -44.0° in chloroform (0.063 g/100 mL)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C1OC2=C(C[C@H]3C(C)(C)O3)C(OC)=CC=C2C=C1
InChI
LSZONYLDFHGRDP-LBPRGKRZSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Adriana Arigò et al.
Journal of chromatography. A, 1649, 462183-462183 (2021-05-27)
In the European Union, cosmetic products are regulated by the Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009. The Analytical Working Group of the International Fragrance Association (IFRA) suggested that a new sensitive analytical method is needed to determine psoralens in finished cosmetic