34518
Trifloxystrobin Metabolite CGA 321113
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
(E)-α-Methoxyimino-2-[(E)-1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylidenaminooxymethyl]phenylacetic acid, Trifloxystrobin acid
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?