46117
4,4′-Oxydianiline
analytical standard
Sinonimo/i:
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4-Aminophenyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
10 mmHg ( 240 °C)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
188-192 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Thyroid
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
219 °C - closed cup