41051
Atto 488
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥90% (HPLC)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Saggio
≥90% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol: water (1:1) (with 0.1% perchloric acid)
Assorbanza UV
λ: 501-507 nm Amax
Compatibilità
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.