37970
5,7-Dihydroxytryptamine creatinine sulfate salt
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
5,7-DHT, 7-Hydroxyserotonin creatinine sulfate salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CN1CC(=O)N=C1N.NCCc2c[nH]c3c(O)cc(O)cc23
InChI
1S/C10H12N2O2.C4H7N3O.H2O4S/c11-2-1-6-5-12-10-8(6)3-7(13)4-9(10)14;1-7-2-3(8)6-4(7)5;1-5(2,3)4/h3-5,12-14H,1-2,11H2;2H2,1H3,(H2,5,6,8);(H2,1,2,3,4)
BXYXUOWJXUUTQZ-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3