30679
Trehalose 6-decanoate
≥95.0% (GC)
Sinonimo/i:
α,α-Trehalose 6-caprate, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside 6-decanoate, Trehalose 6-caprate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
powder
PM
496.55 g/mol
tecniche
protein quantification: suitable
CMC
3 mM
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1O[C@H]2O[C@H](COC(CCCCCCCCC)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C22H40O12/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14(24)31-11-13-16(26)18(28)20(30)22(33-13)34-21-19(29)17(27)15(25)12(10-23)32-21/h12-13,15-23,25-30H,2-11H2,1H3/t12?,13?,15-,16-,17?,18?,19+,20+,21-,22-/m1/s1
NWUMPUQFMKERLR-FLRCUGBKSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3