Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 182.00 |
50 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 706.00 |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
L-Cysteic acid monohydrate, ≥99.0% (T)
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder or crystals
optical activity
[α]20/D +7.5±0.5°, c = 5% in H2O
technique(s)
LC/MS: suitable
color
white to faint yellow
mp
267 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
[H]O[H].N[C@@H](CS(O)(=O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO5S.H2O/c4-2(3(5)6)1-10(7,8)9;/h2H,1,4H2,(H,5,6)(H,7,8,9);1H2/t2-;/m0./s1
InChI key
PCPIXZZGBZWHJO-DKWTVANSSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (T) | description BioUltra, ≥98.5% (RT) | description BioUltra, ≥99.0% (RT) | description from non-animal source, suitable for cell culture, meets EP, USP testing specifications |
| form powder or crystals | form powder or crystals | form crystals | form powder or crystals |
| technique(s) LC/MS: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥98.5% (RT) | assay ≥99.0% (RT) | assay 98.5-101.0% dry basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp 267 °C (dec.) (lit.) | mp 240 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| solubility H2O: soluble | solubility 1 M HCl: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 1 g/10 mL, clear, colorless |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?