Informazioni su questo articolo
Biological source:
bovine
Form:
powder
Technique(s):
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
Impurities:
~0.3% dithiothreitol
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
bovine
Quality Segment
form
powder
mol wt
~66,000
packaging
vial of 50 mg
origin
USA origin
technique(s)
ELISA: suitable, gel permeation chromatography (GPC): suitable, immunohistochemistry: suitable
impurities
~0.3% dithiothreitol
pH
<5.0
suitability
suitable for (Suitable for use as a gel filtration marker)
UniProt accession no.
foreign activity
BT virus, none detected, VSV virus, none detected
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
General description
Albumin is the most abundant plasma protein in humans. It has a molecular mass of 66.5 kDa.
Application
Albumin from bovine serum has been used:
- for blocking of nonspecific immunoglobulin during immunohistochemical reactions.
- to coat microplates for blocking non-specific binding during I-ELISA (Indirect Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
- as molecular mass standard in analytical gel filtration chromatography for Superdex® 75 10/300 GL gel filtration column.
- for measuring fluorescence for PR1 (phytofluor red 1) by using Fluorescence correlation spectroscopy (FCS)
- as a reference mixture along with horse Mb in Size Exclusion Chromatography
Gel filtration molecular weight marker
Biochem/physiol Actions
Bovine serum albumin also refers as BSA or Fraction V is a protein isolated from cows. BSA can block vacant binding sites in enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) in both poly-l-lysine (PLL)-treated and non-treated microwells. It can also triggers the insulin dependent diabetes mellitus.
Si sospetta che alcuni epitopi conformazionali e di sequenza primaria di BSA siano allergeni nelle allergie umane a carne bovina e latte.
High levels of albumin are associated with dehydration. Albumin turnover is seen in infants with iron deficiency anemia. Albumin in serum level is associated with advanced liver disease.
Preparation Note
Ci si riferisce alla sieroalbumina come Frazione V. Questa designazione è presa dal metodo originale introdotto da Cohn per frazionare siero proteine usando la precipitazione in etanolo a freddo. La sieroalbumina è stata trovata da Cohn nella quinta frazione col suo metodo basato sull′etanolo. Da allora il termine “Frazione V” è stato usato da alcuni a prescindere dal metodo di preparazione. Altri hanno usato questa terminologia riferita a sieroalbumina purificata con metodi di frazionamento basati su etanolo che sono stati profondamente modificati dai tempi in cui Cohn li ha descritti. Sigma-Aldrich produce e distribuisce sieroalbumine purificate con vari metodi primari inclusi il metodo originale di frazionamento di Cohn, metodi modificati di frazionamento con etanolo, shock termico e cromatografia. Stadi successivi di purificazione possono comprendere cristallizzazione o filtrazione su carbone attivo.
Legal Information
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sieroalbumina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?