19589
L-2,4-Diaminobutyric acid monohydrochloride
≥98.0% (AT), ≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
DAB
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (AT)
≥98.0% (TLC)
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D +24±2°, c = 1.2% in 6 M HCl
tecniche
ligand binding assay: suitable
Colore
white to off-white
Punto di fusione
≥220 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl[H].NCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10N2O2.ClH/c5-2-1-3(6)4(7)8;/h3H,1-2,5-6H2,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
BFPDKDOFOZVSLY-DFWYDOINSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3