18507
Atto 565 maleimide
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Livello qualitativo
Saggio
>90.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
ATTO-TEC GmbH
Trasmittanza
254 nm
565 nm
Fluorescenza
λex 563 nm; λem 592 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
λ
(ethanol with 0.1% trifluoroacetic acid)
Assorbanza UV
λ: 560-566 nm Amax
Compatibilità
corresponds for coupling to thiols
suitable for fluorescence
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3