17809
(−)-epinefrina
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Alcol L-3,4-diidrossi-α-(metilamminometil)benzilico D-idrogeno, L-adrenalina, L-adrenalina D-idrogenotartrato, L-epinefrina D-idrogenotartrato
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Solubilità
water: soluble 1 gm in 3 ml
alcohol: slightly soluble
chloroform: insoluble
diethyl ether: insoluble
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges