12830
1-Phenyl-1,3-butanedione
purum, ≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
Benzoylacetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
purum
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
54-56 °C (lit.)
54-56 °C
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)CC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)