05801
D-Galactose 6-Sulfat
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Gal-6S
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Solubilità
water: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[Na+].OC1O[C@H](COS([O-])(=O)=O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O9S.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3+,4+,5-,6?;/m1./s1
MKFZWUBBFWXXKZ-HLTNBIPTSA-M
Applicazioni
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3