Z4750
Solfato di zinco eptaidrato
ReagentPlus®, ≥99.0%
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
suitable for SM 5210
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Applicazioni
- A reagent in the isolation of genomic DNA from eukaryotic green alga named Chlamydomonas reinhardtii.
- A component of a cell culture media (Jensen′s chemically defined media).
- A reactant to prepare zinc thiourea sulfate salts as NLO materials.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.