Z1001
Solfato di zinco eptaidrato
suitable for plant cell culture
Sinonimo/i:
Zinc Sulfate hydrate, ZnSO4
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99.0%
Livello qualitativo
tecniche
cell culture | plant: suitable
Solubilità
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.7H2O.Zn/c1-5(2,3)4;;;;;;;;/h(H2,1,2,3,4);7*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
RZLVQBNCHSJZPX-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)