M7634
Manganese(II) sulfate monohydrate
ReagentPlus®, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
pH
3-3.5 (20 °C, 50 g/L)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organi bersaglio
Brain
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Articoli
Experts discuss challenges and production processes of nickel-rich layered oxide cathode materials in energy storage systems.