Documenti fondamentali
T60453
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoformate
reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Formula condensata:
CH(OC2H5)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
148.20
Beilstein:
605384
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352001
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado:
reagent grade
Saggio:
98%
P. ebollizione:
146 °C (lit.)
Tensione di vapore:
2.9 mmHg ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.11 (vs air)
Tensione di vapore
2.9 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
P. ebollizione
146 °C (lit.)
Punto di fusione
−76 °C (lit.)
Densità
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triethylorthoformate is an organic compound that is soluble in most organic solvents. It is commonly used as a solvent for thallium trinitrate oxidation reactions.[1]
Applicazioni
Triethyl orthoformate can be used as a:
  • Precursor for the controlled release of ethylformate(EF) vapor.[2]
  • Solvent in the experimental determination of the solubility of ε-CL-20 at different temperatures (ranging from 278.15 to 318.15K) and a constant pressure of 0.1 MPa.[3]
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Triethyl orthoformate
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
In-package fumigation of blueberries using ethyl formate: Effects on spotted-wing drosophila (Drosophila suzukii Matsumura) mortality and fruit quality
Zaitoon A, et al.
Food Packaging and Shelf Life, 30, 100717-100717 (2021)
Measurement and Correlation of the Solubility of $\varepsilon$-CL-20 in 12 Organic Solvents at Temperatures Ranging from 278.15 to 318.15 K
Lv P, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 62(3), 961-966 (2017)